Niobium (V) oxyde ≥99.95% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Purity: 99.95%
CAS No.: 1313-96-8
Molecular Formula: Nb2O5
Formula Weight: 265.81
Physical Form: 3-12mm Sintered Lump
Density: 4.6
Melting Point: 1520°
Merck Reference: 14,6559
MDL No.: MFCD00011128
For vacuum deposition
Formule:
Nb₂O₅ Point de fusion: 1520 °C Densité: 4,6 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011128 Numéro CAS: 1313-96-8 EINECS: 215-213-6 Merck Index: 14,6559 |