Imprimer
Niobium (V) oxyde 99.99% (sur base traces de métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Diniobium pentaoxide, Niobium pentoxide
193630500 193630100 193632500
ACRO193630500EA 152 EUR
ACRO193630500 ACRO193630100 ACRO193632500
Niobium (V) oxyde 99.99% (sur base traces de métaux)
Niobium (V) oxyde
Formule: Nb₂O₅
MW: 265.81 g/mol
Point de fusion: 1520 °C
Densité: 4.47 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011128
Numéro CAS: 1313-96-8
EINECS: 215-213-6
Merck Index: 14,06559
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Total trace metal impurities ≤0.01 %