Vanadium (III) bromure ≥99.5% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
81135.04
81135.09
81135.18
81135.04EA
85.1
EUR
81135.04
81135.09
81135.18
Vanadium (III) bromure ≥99.5% (base métaux)
Vanadium (III) bromure
Purity: 99.5%
CAS No.: 13470-26-3
Molecular Formula: VBr3
Formula Weight: 290.67
Physical Form: Crystalline
Density: 4.00
Melting Point: dec.
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00049695
Formule:
Br₃V MW: 290.65 g/mol Point de fusion: Déc. Densité: 4.00 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00049695 Numéro CAS: 13470-26-3 EINECS: 236-736-6 ONU: 3260 ADR: 8 II |