Imprimer
Ethanolate de titane(IV) zS
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Titanium (IV) ethoxide, Titanium tetraethanolate, Tetraethyl orthotitanate
MQ200
8.21083.0250 8.21083.1000
8.21083.0250EA 86.4 EUR
8.21083.0250 8.21083.1000
Ethanolate de titane(IV) zS
Ethanolate de titane(IV)
Formule: C₈H₂₀O₄Ti
MW: 228.12 g/mol
Point d'ébullition: 150
Densité: 1.107 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 33
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009071
Numéro CAS: 3087-36-3
EINECS: 221-410-8
ONU: 1993
ADR: 3 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) Hydrolysis
Melting Point -40 °C
Molar Mass 228.15 g/mol
Boiling Point 150 - 155 °C (16 hPa)
Flash Point 33 °C
Refractive Index 1.5043 (20 °C, 589 nm)
Density 1.08 g/cm3 (20 °C)