Imprimer
Ethanolate de titane(IV) (33 - 35% TiO₂)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
223760500 223762500 223760010
ACRO223760500EA 75.7 EUR
ACRO223760500 ACRO223762500 ACRO223760010
Ethanolate de titane(IV) (33 - 35% TiO₂)
Ethanolate de titane(IV)
Formule: C₈H₂₀O₄Ti
Point d'ébullition: 150…152 °C (10 mmHg)
Point de fusion: –40 °C
Densité: 1,09 g/cm³
Point d'éclair: 33 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009071
Numéro CAS: 3087-36-3
EINECS: 221-410-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5030 to 1.5070 (20°C, 589 nm)
Titration Complexometric 33 to 35 % (TiO2)