Imprimer
Isopropanolate de titane(IV) 95%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A13703.0E A13703.22 A13703.36
A13703.0EEA 348 EUR
A13703.0E A13703.22 A13703.36
Isopropanolate de titane(IV) 95%
Isopropanolate de titane(IV)
Purity: 95% CAS No.: 546-68-9 Molecular Formula: C12H28O4Ti Formula Weight: 284.23 Flash Point: 46°(115°F) Refractive Index: 1.4640 Melting Point: 16-20° Boiling Point: 232° Beilstein Reference: 3679474 Merck Reference: 14,9480 UN No.: 2413 MDL No.: MFCD00008871
Formule: C₁₂H₂₈O₄Ti
Point d'ébullition: 232 °C
Point de fusion: 16…20 °C
Densité: 0,955
Point d'éclair: 46 °C (115 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008871
Numéro CAS: 546-68-9
EINECS: 208-909-6
ONU: 2413
ADR: 3,III
Merck Index: 14,9480