Imprimer
Dioxyde de titane rutile ≥99.99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Pigment White 6, Rutile, Titanium dioxide rutile
14631.09 14631.18 14631.30
14631.09EA 98.6 EUR
14631.09 14631.18 14631.30
Dioxyde de titane rutile ≥99.99% (base métaux)
Dioxyde de titane rutile
Purity: 99.99% CAS No.: 1317-80-2 Molecular Formula: TiO2 Formula Weight: 79.90 Physical Form: Powder Density: 4.23 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1830-1850° Boiling Point: 2500-3000° Merck Reference: 14,9472 MDL No.: MFCD00011269
Formule: O₂Ti
MW: 79.88 g/mol
Point d'ébullition: 2500…3000 °C
Point de fusion: 1830…1850 °C
Densité: 4.23
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011269
Numéro CAS: 1317-80-2
EINECS: 215-282-2
Merck Index: 14,9472