Imprimer
Titane (III) oxyde ≥99.8% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
77127.18 77127.30
77127.18EA 200 EUR
77127.18 77127.30
Titane (III) oxyde ≥99.8% (base métaux)
Titane (III) oxyde
Purity: 99.8% CAS No.: 1344-54-3 Molecular Formula: Ti2O3 Formula Weight: 143.80 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 4.6 Melting Point: 2130° dec. MDL No.: MFCD00036278
Formule: O₃Ti₂
MW: 143.76 g/mol
Point de fusion: 2130 °C (déc.)
Densité: 4.6
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036278
Numéro CAS: 1344-54-3
EINECS: 215-697-9