Imprimer
Dioxyde d'hafnium, tech.
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
40270.22 40270.36
40270.22EA 222 EUR
40270.22 40270.36
Dioxyde d'hafnium, tech.
Dioxyde d'hafnium
CAS No.: 12055-23-1 Molecular Formula: HfO2 Formula Weight: 210.49 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 9.68 Odour: Odourless Merck Reference: 14,4588 MDL No.: MFCD00003565
Formule: HfO₂
MW: 210.49 g/mol
Point d'ébullition: 5400
Point de fusion: 2774 °C
Densité: 9.68
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003565
Numéro CAS: 12055-23-1
EINECS: 235-013-2
Merck Index: 14,4588