Imprimer
Dioxyde d'hafnium ≥99.95% (base métaux sauf Zr) (max. 0,5% Zr)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
35666.03 35666.06 35666.14
35666.03EA 42.6 EUR
35666.03 35666.06 35666.14
Dioxyde d'hafnium ≥99.95% (base métaux sauf Zr) (max. 0,5% Zr)
Dioxyde d'hafnium
Purity: 99.95%, CAS No.: 12055-23-1 Molecular Formula: HfO2 Formula Weight: 210.49 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 9.68 Melting Point: 2774° Merck Reference: 14,4588 MDL No.: MFCD00003565
Formule: HfO₂
MW: 210.49 g/mol
Point d'ébullition: 5400
Point de fusion: 2774 °C
Densité: 9.68
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003565
Numéro CAS: 12055-23-1
EINECS: 235-013-2
Merck Index: 14,4588