Imprimer
Titane (III) fluorure
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
13079.09 13079.18
13079.09EA 85.1 EUR
13079.09 13079.18
Titane (III) fluorure
Titane (III) fluorure
CAS No.: 13470-08-1 Molecular Formula: TiF3 Formula Weight: 104.90 Physical Form: Powder Density: 3.400 Sensitivity: Air and Moisture Sensitive UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00042544
Formule: F₃Ti
Densité: 3,400
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042544
Numéro CAS: 13470-08-1
EINECS: 236-732-4
ONU: 3260
ADR: 8,II