Imprimer
Tétrabromure de zirconium ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
86139.09 86139.18
86139.09EA 117 EUR
86139.09 86139.18
Tétrabromure de zirconium ≥99%
Tétrabromure de zirconium
Purity: 99% CAS No.: 13777-25-8 Molecular Formula: ZrBr4 Formula Weight: 410.86 Physical Form: -40 Mesh Powder Density: 4.201 Melting Point: 450°/15 atm UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00049637
Formule: Br₄Zr
MW: 410.84 g/mol
Point de fusion: 450 °C/15 atm
Densité: 4.201
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049637
Numéro CAS: 13777-25-8
EINECS: 237-417-4
ONU: 3260
ADR: 8 III