Yttrium (III) oxyde ≥99.9999% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
Yttrium oxide, Yttrium (III) oxide
42864.09
42864.18
42864.30
42864.09EA
182
EUR
42864.09
42864.18
42864.30
Yttrium (III) oxyde ≥99.9999% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Yttrium (III) oxyde
Purity: 99.9999%
CAS No.: 1314-36-9
Molecular Formula: Y2O3
Formula Weight: 225.81
Physical Form: Powder
Density: 5.01
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 2410°
Merck Reference: 14,10107
MDL No.: MFCD00011473
Formule:
Y₂O₃ MW: 225.81 g/mol Point d'ébullition: 4300 Point de fusion: 2410 Densité: 5.01 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011473 Numéro CAS: 1314-36-9 EINECS: 215-233-5 Merck Index: 14,10107 |