Imprimer
Fluorure d'yttrium (III), anhydre ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Yttrium trifluoride, Yttrium(III) fluoride
13650.14 13650.36
13650.14EA 88.6 EUR
13650.14 13650.36
Fluorure d'yttrium (III), anhydre ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Fluorure d'yttrium (III)
Purity: 99.9% CAS No.: 13709-49-4 Molecular Formula: YF3 Formula Weight: 145.90 Physical Form: Lump/powder Sensitivity: Hygroscopic UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00049714
Formule: F₃Y
MW: 145.9 g/mol
Point d'ébullition: 2227
Point de fusion: 1387
Densité: 4.01 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00049714
Numéro CAS: 13709-49-4
EINECS: 237-257-5
ONU: 3288
ADR: 6.1 III