Chlorure de scandium (III), anhydre ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
|
18677.03
18677.06
18677.03EA
345
EUR
18677.03
18677.06
Chlorure de scandium (III), anhydre ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare)
Chlorure de scandium (III)
Purity: 99.9%
CAS No.: 10361-84-9
Molecular Formula: ScCl3
Formula Weight: 151.32
Physical Form: -20 Mesh
Density: 2.39
Melting Point: 939°
Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,8392
MDL No.: MFCD00011221
Formule:
Cl₃Sc MW: 151.31 g/mol Point de fusion: 939 °C Densité: 2.39 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011221 Numéro CAS: 10361-84-9 EINECS: 233-799-1 Merck Index: 14,8392 |