Imprimer
Mercure (II) sulfate, extra_pure, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Mercury sulphate, Mercuric sulphate
MQ200
1.04481.0100 1.04481.0250 1.04481.1000
1.04481.0100EA 188 EUR
1.04481.0100 1.04481.0250 1.04481.1000
Mercure (II) sulfate, extra_pure, Supelco®
Mercure (II) sulfate
Formule: HgSO₄
MW: 296.65 g/mol
Point de fusion: 850
Densité: 6.47 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011047
Numéro CAS: 7783-35-9
EINECS: 231-992-5
ONU: 1645
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05914
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity passes test
Chloride (Cl) ≤ 0.003 %
Fe (Iron) ≤ 0.005 %
Mercury (I) (as Hg) ≤ 0.1 %
Substances not reducing by formic acid (residue on ignition) ≤ 0.1 %
Ignition Point 450 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials