Imprimer
Séléniure de zinc
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A19947.09 A19947.18 A19947.30
A19947.09EA 31.6 EUR
A19947.09 A19947.18 A19947.30
Séléniure de zinc
Séléniure de zinc
CAS No.: 1315-09-9 Molecular Formula: ZnSe Formula Weight: 144.33 Odour: Odourless Melting Point: 1100° Merck Reference: 14,10156 MDL No.: MFCD00011296
Formule: SeZn
Point de fusion: >1100 °C
Densité: 5,42
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011296
Numéro CAS: 1315-09-9
EINECS: 215-259-7
ONU: 3283
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,10156