Imprimer
Sulfure de zinc ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
A16296.0B A16296.0I A16296.30
A16296.0BEA 114 EUR
A16296.0B A16296.0I A16296.30
Sulfure de zinc ≥98%
Sulfure de zinc
Purity: 98% CAS No.: 1314-98-3 Molecular Formula: SZn Formula Weight: 97.43 Odour: Odourless Melting Point: 1700° MDL No.: MFCD00011301
Formule: SZn
Point de fusion: 1700 °C
Densité: 4,10
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011301
Numéro CAS: 1314-98-3
EINECS: 215-251-3
Merck Index: 14,10160