Imprimer
Sulfure de cadmium ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
A14544.22 A14544.0E A14544.36
A14544.22EA 32.4 EUR
A14544.22 A14544.0E A14544.36
Sulfure de cadmium ≥98%
Sulfure de cadmium
Purity: 98% CAS No.: 1306-23-6 Molecular Formula: CdS Formula Weight: 144.46 Odour: Odourless Melting Point: 980° subl. UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010922
Formule: CdS
Point de fusion: 980 °C (subl.)
Densité: 4,82
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010922
Numéro CAS: 1306-23-6
EINECS: 215-147-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,1628