Imprimer
Mercure (II) oxyde, red 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
199991000 199995000
ACRO199991000EA 62.4 EUR
ACRO199991000 ACRO199995000
Mercure (II) oxyde, red 99%
Mercure (II) oxyde
Formule: HgO
MW: 216.59 g/mol
Point de fusion: 500 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011045
Numéro CAS: 21908-53-2
EINECS: 244-654-7
ONU: 1641
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05908
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to orange-red Powder
Titration Complexometric ≥98.5 %
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤150 ppm
Iron (Fe) ≤200 ppm
Residue after reduction ≤0.1 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.01 %