Imprimer
Mercure (II) iodure, red Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Mercury diiodide, Mercuric iodide
MQ300
1.04428.0050 1.04428.0250
1.04428.0050EA 154 EUR
1.04428.0050 1.04428.0250
Mercure (II) iodure, red Reag. Ph. Eur., ACS analysis_for, Supelco®
Mercure (II) iodure
Formule: HgI₂
MW: 454.4 g/mol
Point d'ébullition: 354
Point de fusion: 259
Densité: 6.36 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011044
Numéro CAS: 7774-29-0
EINECS: 231-873-8
ONU: 1638
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05905
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (argentometric, dried sust.) ≥ 99.0 %
Solubility in Potassium iodide passes test
Soluble mercury salts (as Hg) ≤ 0.05 %
Foreign heavy metals (as Pb) ≤ 0.001 %
Fe (Iron) ≤ 0.001 %
Mercury (I) (as Hg) ≤ 0.1 %
Substances not reducing by formic acid ≤ 0.02 %
Corresponds to ACS,Reag. Ph Eur 6 - 7 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials