Imprimer
Zinc chlorure
Fournisseur: Roth Carl
Danger
3533.1 3533.2
ROTH3533.1EA 0 EUR
ROTH3533.1 ROTH3533.2
Zinc chlorure
Zinc chlorure
Formule: ZnCl₂
Point d'ébullition: 732 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 283 °C
Densité: 2,91 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011295
Numéro CAS: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
ONU: 2331
ADR: 8,III
Merck Index: 13,10185