Imprimer
Mercure (II) chlorure
Fournisseur: Roth Carl
Danger
7904.1 7904.2
ROTH7904.1EA 0 EUR
ROTH7904.1 ROTH7904.2
Mercure (II) chlorure
Mercure (II) chlorure
Formule: HgCl₂
Point d'ébullition: 302 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 273 °C
Densité: 5.44 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011041
Numéro CAS: 7487-94-7
EINECS: 231-299-8
ONU: 1624
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,05901