Bromure de zinc, anhydre ≥99.999% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Danger
|
Synonyms:
Zinc (II) bromide
Packaged under argon.
Purity: 99.999%
CAS No.: 7699-45-8
Molecular Formula: ZnBr2
Formula Weight: 225.19
Physical Form: Lumps, Packaged under argon
Density: 4.201
Refractive Index: 1.5452
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 394°
Boiling Point: 650°
Merck Reference: 14,10129
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011294
Formule:
Br₂Zn Point d'ébullition: 650 °C Point de fusion: 394 °C Densité: 4.201 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011294 Numéro CAS: 7699-45-8 EINECS: 231-718-4 ONU: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 14,10129 |