Imprimer
Bromure mercurique Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Mercuric bromide, Mercury dibromide
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
1.04421.0050 1.04421.0250
1.04421.0050EA 210 EUR
1.04421.0050 1.04421.0250
Bromure mercurique Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses, Supelco®
Bromure mercurique
Formule: Br₂Hg
MW: 360.4 g/mol
Point d'ébullition: 320
Point de fusion: 236
Densité: 6.1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011040
Numéro CAS: 7789-47-1
EINECS: 232-169-3
ONU: 1634
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05900
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (complexometric) ≥ 99.0 %
Insoluble matter (in methanol) ≤ 0.05 %
Chloride (Cl) ≤ 0.25 %
Residue after reduction ≤ 0.02 %
Correspons to ACS,Reag. Ph Eur 322 °C (1013 hPa) (sublimed)
Vapor Pressure 3.0 hPa (150 °C)
Density 6.1 g/cm3 (25 °C)
pH 4.5 (5 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials