Bromure de cadmium (II), ultra sec ≥99.999% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
Cadmium bromide
ampouled under argon
35682.06
35682.14
35682.06EA
218
EUR
35682.06
35682.14
Bromure de cadmium (II), ultra sec ≥99.999% (base métaux)
Bromure de cadmium (II)
Purity: 99.999%
CAS No.: 7789-42-6
Molecular Formula: CdBr2
Formula Weight: 272.22
Physical Form: -10 Mesh Beads, Ampouled under argon
Density: 5.192
Appearance: White to pale yellow
Odour: Odourless
Melting Point: 567°
Boiling Point: 863°
Merck Reference: 14,1615
UN No.: 2570
MDL No.: MFCD00015996
Formule:
Br₂Cd Point d'ébullition: 863 °C Point de fusion: 567 °C Densité: 5.192 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00015996 Numéro CAS: 7789-42-6 EINECS: 232-165-1 ONU: 2570 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,1615 |