Argent sulfate
Fournisseur: Roth Carl
|
Danger
|
6791.1
6791.2
ROTH6791.1EA
0
EUR
ROTH6791.1
ROTH6791.2
Argent sulfate
Argent sulfate
Formule:
Ag₂SO₄ Point d'ébullition: 1085 °C (1013 hPa) Point de fusion: 655 °C Densité: 5,45 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003407 Numéro CAS: 10294-26-5 EINECS: 233-653-7 Merck Index: 13,08603 |