Imprimer
Argent sulfate 99,5, Puriss. p.a. ACS analytical reagent, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Danger
Synonyms: Disilver sulphate
31494-100G 31494-25G
31494-100GEA 849 EUR
31494-100G 31494-25G
Argent sulfate 99,5, Puriss. p.a. ACS analytical reagent, Fluka™
Argent sulfate
Formule: Ag₂SO₄
MW: 311.8 g/mol
Point d'ébullition: 1085
Point de fusion: 655
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003407
Numéro CAS: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
Merck Index: 13,08603
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99.5 %
Water insoluble matter and silver chloride Max. 0.02 %
Substances not precipitated by HCl Max. 0.03 %
Calcium (Ca) Max. 50 ppm
Cadmium (Cd) Max. 50 ppm
Cobalt (Co) Max. 50 ppm
Copper (Cu) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Potassium (K) Max. 100 ppm
Sodium (Na) Max. 150 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.001 %
Lead (Pb) Max. 0.001 %
Zinc (Zn) Max. 0.0005 %
Chloride (Cl) Max. 0.001 %
Nitrate (NO₃) Max. 0.001 %