Imprimer
Argent sulfate ≥99.999% (base métaux), Premion®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
12112.06 12112.14 12112.22
12112.06EA 50.2 EUR
12112.06 12112.14 12112.22
Argent sulfate ≥99.999% (base métaux), Premion®
Argent sulfate
Purity: 99.999% CAS No.: 10294-26-5 Molecular Formula: Ag2O4S Formula Weight: 311.80 Physical Form: Powder Density: 5.45 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 657° Boiling Point: 1085° dec. Merck Reference: 14,8529 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00003407
Formule: Ag₂SO₄
Point d'ébullition: 1085 °C (déc.)
Point de fusion: 657 °C
Densité: 5,45
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003407
Numéro CAS: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,8529
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM