Imprimer
Argent sulfate 99%, extra_pure
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
Synonyms: Disilver sulphate
209470100 209471000 209475000
ACRO209470100EA 81.3 EUR
ACRO209470100 ACRO209471000 ACRO209475000
Argent sulfate 99%, extra_pure
Argent sulfate
Formule: Ag₂SO₄
MW: 311.8 g/mol
Point d'ébullition: 1085 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 652 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003407
Numéro CAS: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
ONU: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,08603
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Titration Argentometric ≥98.5 %
Nitrate (NO3) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.02 % (in water and AgCl)
Subst not pptd by HCl ≤0.03 %