Imprimer
Cyanate d'argent 98
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Argentous cyanate
45411.06 45411.14
45411.06EA 47.1 EUR
45411.06 45411.14
Cyanate d'argent 98
Cyanate d'argent
Purity: 98% CAS No.: 3315-16-0 Molecular Formula: CAgNO Formula Weight: 149.89 Physical Form: Powder Density: 4.0 Appearance: White to grey Odour: Odourless Beilstein Reference: 3655040 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00011512
Formule: CAgNO
MW: 149.89 g/mol
Densité: 4.0
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011512
Numéro CAS: 3315-16-0
EINECS: 222-006-4
ADR: 9 III