Imprimer
Argent(II) oxyde
Fournisseur: Roth Carl
Danger
5309.1 5309.2
ROTH5309.1EA 0 EUR
ROTH5309.1 ROTH5309.2
Argent(II) oxyde
Argent(II) oxyde
Formule: Ag₂O
Point de fusion: 800…830 °C
Densité: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003404
Numéro CAS: 20667-12-3
EINECS: 243-957-1
ONU: 1479
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,08665