Imprimer
Cuivre (II) oxyde, granuleux pour analyse élémentaire pH 7 (50 g/l, H₂O, 20 °C) (slurry), Supelco®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Cupric oxide, Copper oxide, Copper monoxide granulated
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
1.02764.0250 1.02764.2500
1.02764.0250EA 276 EUR
1.02764.0250 1.02764.2500
Cuivre (II) oxyde, granuleux pour analyse élémentaire pH 7 (50 g/l, H₂O, 20 °C) (slurry), Supelco®
Cuivre (II) oxyde
Formule: CuO
MW: 79.55 g/mol
Point d'ébullition: 2000
Point de fusion: 1326 (déc.)
Densité: 500 kg/m3
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010979
Numéro CAS: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
ONU: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02674
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (complexometric) ≥ 99
Chloride (Cl) ≤ 0.005 %
Total sulfur (as SO₄) ≤ 0.015 %
Total nitrogen (N) ≤ 0.002 %
C (Carbon) ≤ 0.01 %
Bulk density 240 - 270 g/100 ml
Particle size (0.71-2 mm) ≥ 90 %