Imprimer
Cuivre (II) oxyde ≥99.995% (base métaux), Puratronic®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Cupric oxide, Copper oxide, Copper monoxide granulated
10700.14 10700.22 10700.36
10700.14EA 173 EUR
10700.14 10700.22 10700.36
Cuivre (II) oxyde ≥99.995% (base métaux), Puratronic®
Cuivre (II) oxyde
Purity: 99.995% CAS No.: 1317-38-0 Molecular Formula: CuO Formula Weight: 79.55 Physical Form: Powder Density: 6.3 Refractive Index: 2.63 Appearance: Black Odour: Odourless Melting Point: 1326° Merck Reference: 14,2646 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00010979
Formule: CuO
MW: 79.55 g/mol
Point d'ébullition: 2000
Point de fusion: 1326
Densité: 6.3
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010979
Numéro CAS: 1317-38-0
EINECS: 215-269-1
ONU: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,2646