Imprimer
Or (III) oxyde ≥99.99% (base métaux) Au ≥ 88.6%, Premion®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
12161.01 12161.03 12161.06
12161.01EA 99.9 EUR
12161.01 12161.03 12161.06
Or (III) oxyde ≥99.99% (base métaux) Au ≥ 88.6%, Premion®
Or (III) oxyde
Purity: 99.99% CAS No.: 1303-58-8 Molecular Formula: Au2O3 Formula Weight: 441.93 Physical Form: Powder Appearance: Brown Odour: Odourless Melting Point: 150° dec. Solubility: Insoluble in water. Soluble in HCl, HNO3, and in NaCN solution Merck Reference: 14,4524 MDL No.: MFCD00014173
Formule: Au₂O₃
Point de fusion: 150 °C (déc.)
Densité: 3,6 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014173
Numéro CAS: 1303-58-8
EINECS: 215-122-1
Merck Index: 14,4524