Imprimer
Iodure d'argent 99%, pure
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Argentous iodide, Silver monoiodide
210420050 210420250 210421000
ACRO210420050EA 41.5 EUR
ACRO210420050 ACRO210420250 ACRO210421000
Iodure d'argent 99%, pure
Iodure d'argent
Formule: AgI
MW: 234.77 g/mol
Point d'ébullition: 1506 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 557 °C
Densité: 5.68 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003412
Numéro CAS: 7783-96-2
EINECS: 232-038-0
ONU: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,08659
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to yellow-green Powder
Assay ≥98.5 % (ex Ag)