Cuivre (I) chlorure 97%, reagent
Fournisseur: Honeywell Chemicals
|
Danger
|
Synonyms:
Cuprous chloride, Copper chloride
212946-2KG
212946-500G
212946-2KGEA
278
EUR
212946-2KG
212946-500G
Cuivre (I) chlorure 97%, reagent
Cuivre (I) chlorure
- ≥95% for general laboratory use.
Formule:
ClCu MW: 99 g/mol Point d'ébullition: 1.490 °C (1.013 hPa) Point de fusion: 430 °C Densité: 3.530 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010971 Numéro CAS: 7758-89-6 EINECS: 231-842-9 ONU: 2802 ADR: 8 III Merck Index: 13,02690 |
Résultats des tests de spécification
Appearance of the substance | complying |
Assay of Cu | 61.9 - 66.4 % |
Vapor Pressure | 1.3 mmHg ( 546 °C) |