Imprimer
Cuivre (I) chlorure ≥99% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
41837.22 41837.36
41837.22EA 163 EUR
41837.22 41837.36
Cuivre (I) chlorure ≥99% (base métaux)
Cuivre (I) chlorure
Purity: 99% CAS No.: 7758-89-6 Molecular Formula: CuCl Formula Weight: 98.99 Physical Form: -80 Mesh Powder Density: 4.14 Refractive Index: 1.93 Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: White Melting Point: 430° Boiling Point: 1490° Merck Reference: 14,2660 UN No.: 2802 MDL No.: MFCD00010971
Formule: ClCu
Point d'ébullition: 1490 °C
Point de fusion: 430 °C
Densité: 4.14
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010971
Numéro CAS: 7758-89-6
EINECS: 231-842-9
ONU: 2802
ADR: 8,III
Merck Index: 14,2660