Imprimer
Cuivre (I) chlorure ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Cuprous chloride, Copper chloride
11871.22 11871.36 11871.A3
11871.22EA 34.3 EUR
11871.22 11871.36 11871.A3
Cuivre (I) chlorure ≥97%
Cuivre (I) chlorure
Purity: 97% CAS No.: 7758-89-6 Molecular Formula: CuCl Formula Weight: 98.99 Physical Form: Powder Density: 4.14 Refractive Index: 1.93 Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Grey to green Melting Point: 430° Boiling Point: 1490° Merck Reference: 14,2660 UN No.: 2802 MDL No.: MFCD00010971
Formule: ClCu
MW: 99 g/mol
Point d'ébullition: 1490 °C
Point de fusion: 430
Densité: 4.14
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010971
Numéro CAS: 7758-89-6
EINECS: 231-842-9
ONU: 2802
ADR: 8 III
Merck Index: 13,02690