Imprimer
Trichlorure d'or 99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
Synonyms: Gold(III) chloride, Gold (III) chloride
318645000 318640050
ACRO318645000EA 176 EUR
ACRO318645000 ACRO318640050
Trichlorure d'or 99%
Trichlorure d'or
Formule: AuCl₃
MW: 303.32 g/mol
Point de fusion: 254 °C
Densité: 4.3
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014172
Numéro CAS: 13453-07-1
EINECS: 236-623-1
Merck Index: 13,04536
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange-red to brown to violet Crystalline powder
Assay ≥98.5 % (ex Au)