Or (I) chlorure ≥99.9% (base métaux)
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
43365.03
43365.06
43365.03EA
297
EUR
43365.03
43365.06
Or (I) chlorure ≥99.9% (base métaux)
Or (I) chlorure
Purity: 99.9%
CAS No.: 10294-29-8
Molecular Formula: AuCl
Formula Weight: 232.42
Physical Form: Powder
Density: 7.57
Melting Point: 289° dec.
Merck Reference: 14,4515
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00046175
Formule:
AuCl Point de fusion: 289 °C (déc.) Densité: 7,57 |
Numéro MDL:
MFCD00046175 Numéro CAS: 10294-29-8 EINECS: 233-655-8 ONU: 3260 ADR: 8,III Merck Index: 14,4515 |