Imprimer
Or (I) chlorure 99+%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
388330010 388330050
ACRO388330010EA 287 EUR
ACRO388330010 ACRO388330050
Or (I) chlorure 99+%
Or (I) chlorure
Formule: AuCl
Point de fusion: 289 °C
Densité: 7,57 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00046175
Numéro CAS: 10294-29-8
EINECS: 233-655-8
ONU: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,04528
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow-green Powder
Elemental Analysis ≥99.0 % (ex Au)