Bromure de cuivre ≥97%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
|
Attention
|
23071.237EA
0
EUR
23071.237
23071.290
Bromure de cuivre ≥97%, TECHNICAL
Bromure de cuivre
Formule:
BrCu Point d'ébullition: 1345 °C (1013 hPa) Point de fusion: 504 °C Densité: 4,71 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010969 Numéro CAS: 7787-70-4 EINECS: 232-131-6 Merck Index: 13,02689 |
Résultats des tests de spécification
Assay | Min. 97 % |