Imprimer
Balances de précision VWR®, Série S
Fournisseur: VWR Collection
611-3352EA 647 EUR
611-3352 611-3357 611-3364
Balances de précision VWR®, Série S
Balances
Les balances de précision de la série S allient design et qualité. Elles intègrent toutes les fonctionnalités des modèles haut de gamme dans une balance portable compacte. Le logiciel sophistiqué et la cellule de charge haute performance confèrent à ces balances une capacité maximale de 4 200 g.
  • Système de pesage par cellule de charge haute résolution
  • Étalonnage externe
  • Écran LCD rétroéclairé à contraste réglable
  • Pesage sous crochet
  • Housse de protection en plastique
  • Fonctionnement avec accumulateur interne
Ces balances disposent d'une base de données et de nombreuses fonctionnalités avancées intégrées, idéales pour une utilisation en laboratoire, en recherche, pour la formulation et le contrôle qualité.
Certifications:
Informations sur les accessoires:
Informations de commande:
Information de livraison: Fournis avec un certificat d'étalonnage établi en usine.
Attention:
Commander maintenant