1,5-Dihydroxynaphtalène 97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
115001000
115005000
ACRO115001000EA
41.9
EUR
ACRO115001000
ACRO115005000
1,5-Dihydroxynaphtalène 97%
1,5-Dihydroxynaphtalène
Formule:
C₁₀H₈O₂ Point d'ébullition: 375 °C (1013 hPa) Point de fusion: 259…261 °C (déc.) Densité: 1,41 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 252 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003980 Numéro CAS: 83-56-7 EINECS: 201-487-4 ONU: 3077 ADR: 9,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Grey-brown to brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥94 % |