Imprimer
Acide 1-naphtoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
A10273.14 A10273.22
A10273.14EA 32.9 EUR
A10273.14 A10273.22
Acide 1-naphtoïque ≥98%
Acide 1-naphtoïque
Purity: 98% CAS No.: 86-55-5 Molecular Formula: C11H8O2 Formula Weight: 172.18 Flash Point: 195°(383°F) Melting Point: 160-162° Boiling Point: 300° Beilstein Reference: 1908896 Merck Reference: 14,6381 MDL No.: MFCD00004007
Formule: C₁₁H₈O₂
Point d'ébullition: >300 °C
Point de fusion: 160…162 °C
Densité: 1,398
Point d'éclair: 195 °C (383 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004007
Numéro CAS: 86-55-5
EINECS: 201-681-9
Merck Index: 14,6381