Imprimer
Naphtacène 98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
105260010 105265000 105260050
ACRO105260010EA 182 EUR
ACRO105260010 ACRO105265000 ACRO105260050
Naphtacène 98%
Naphtacène
Formule: C₁₈H₁₂
Point d'ébullition: 437 °C (1013 hPa)
Point de fusion: >300 °C
Densité: 1,323 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003702
Numéro CAS: 92-24-0
EINECS: 202-138-9
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06456
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
GC ≥98.5 %