Imprimer
Ammonium-cérium (IV) sulfate dihydraté 95% ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
325791000 325795000 325790025
ACRO325791000EA 119 EUR
ACRO325791000 ACRO325795000 ACRO325790025
Ammonium-cérium (IV) sulfate dihydraté 95% ACS
Ammonium-cérium (IV) sulfate dihydraté
Formule: (NH₄)₂Ce(SO₄)₄·2H₂O
Point de fusion: 130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149417
Numéro CAS: 10378-47-9
EINECS: 231-567-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Titration ≥94 %
Phosphate (PO4) ≤0.03 %
Iron (Fe) ≤0.01 %
Insoluble matter ≤0.05 % (in dilute sulfuric acid)