Imprimer
Oxyde de thulium (III) ≥99.9%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Attention
36279.04 36279.09
36279.04EA 171 EUR
36279.04 36279.09
Oxyde de thulium (III) ≥99.9%
Oxyde de thulium (III)
Purity: 99.9% CAS No.: 12036-44-1 Molecular Formula: O3Tm2 Formula Weight: 385.87 Physical Form: 3-12mm Sintered Lump Appearance: Pale green Melting Point: 2425° Merck Reference: 14,9394 MDL No.: MFCD00011285
Formule: O₃Tm₂
MW: 385.87 g/mol
Point de fusion: 2425 °C
Densité: 8.6 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011285
Numéro CAS: 12036-44-1
EINECS: 234-851-6