Imprimer
Oxyde de samarium (III) ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
11230.14 11230.22 11230.36
11230.14EA 175 EUR
11230.14 11230.22 11230.36
Oxyde de samarium (III) ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Oxyde de samarium (III)
Purity: 99.99% CAS No.: 12060-58-1 Molecular Formula: Sm2O3 Formula Weight: 348.70 Physical Form: Powder Refractive Index: 1.97 Melting Point: 2300° Merck Reference: 14,8347 MDL No.: MFCD00011237
Formule: O₃Sm₂
Point de fusion: 2300 °C
Densité: 7,68 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011237
Numéro CAS: 12060-58-1
EINECS: 235-043-6
Merck Index: 14,8347